1-(2-Fluorphenyl)pyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC27975-1G
APOSPC27975-1GEA
37.7
EUR
APOSPC27975-1G
1-(2-Fluorphenyl)pyrrol 95%
1-(2-Fluorophenyl)pyrrole
Formel:
C₁₀H₈FN Molecular Weight: 161,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02665231 CAS-Nummer: 89096-77-5 |