2,2,2-Trifluoro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC27980-1G
APOSPC27980-1GEA
874
EUR
APOSPC27980-1G
2,2,2-Trifluoro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 95%
2,2,2-Trifluoro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₉H₅F₆NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00444115 CAS-Nummer: 2946-73-8 |