(3Z)-3-(1-{[2-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylidene)oxolan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27981-1G
APOSPC27981-1GEA
1570
EUR
APOSPC27981-1G
(3Z)-3-(1-{[2-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylidene)oxolan-2-one, tech
(3Z)-3-(1-{[2-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylidene)oxolan-2-one
Formel:
C₁₃H₁₂F₃NO₂ Molecular Weight: 271,235 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03617585 CAS-Nummer: 685108-57-0 |