3-(3-Fluorophenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27983-1G
APOSPC27983-1GEA
1570
EUR
APOSPC27983-1G
3-(3-Fluorophenoxy)butan-2-one, tech
3-(3-Fluorophenoxy)butan-2-one
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Molecular Weight: 182,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243584 CAS-Nummer: 306979-64-6 |