3-(2,4-Difluorophenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27984-1G
APOSPC27984-1GEA
1570
EUR
APOSPC27984-1G
3-(2,4-Difluorophenoxy)butan-2-one, tech
3-(2,4-Difluorophenoxy)butan-2-one
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Molecular Weight: 200,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243588 CAS-Nummer: 306979-67-9 |