(1Z)-1-(Dimethylamino)-4-(3-fluorophenoxy)pent-1-en-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27985-1G
APOSPC27985-1GEA
1570
EUR
APOSPC27985-1G
(1Z)-1-(Dimethylamino)-4-(3-fluorophenoxy)pent-1-en-3-one, tech
(1Z)-1-(Dimethylamino)-4-(3-fluorophenoxy)pent-1-en-3-one
Formel:
C₁₃H₁₆FNO₂ Molecular Weight: 237,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243590 CAS-Nummer: 1164520-33-5 |