(1E)-4-(2,4-Difluorophenoxy)-1-(dimethylamino)pent-1-en-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27986-1G
APOSPC27986-1GEA
1570
EUR
APOSPC27986-1G
(1E)-4-(2,4-Difluorophenoxy)-1-(dimethylamino)pent-1-en-3-one, tech
(1E)-4-(2,4-Difluorophenoxy)-1-(dimethylamino)pent-1-en-3-one
Formel:
C₁₃H₁₅F₂NO₂ Molecular Weight: 255,261 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243593 CAS-Nummer: 1164564-37-7 |