3-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-1-cyclopropyl-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27989-1G
APOSPC27989-1GEA
1570
EUR
APOSPC27989-1G
3-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-1-cyclopropyl-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
3-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-1-cyclopropyl-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₅H₁₃ClFNO₂ Molecular Weight: 293,721 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871448 CAS-Nummer: 477860-60-9 |