6-[(2-Fluorophenyl)methyl]pyridazin-3-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27997-1G
APOSPC27997-1GEA
1570
EUR
APOSPC27997-1G
6-[(2-Fluorophenyl)methyl]pyridazin-3-ol, tech
6-[(2-Fluorophenyl)methyl]pyridazin-3-ol
Formel:
C₁₁H₉FN₂O Molecular Weight: 204,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202114 CAS-Nummer: 200001-64-5 |