2-(Morpholin-4-yl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27999-1G
APOSPC27999-1GEA
1570
EUR
APOSPC27999-1G
2-(Morpholin-4-yl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile, tech
2-(Morpholin-4-yl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Formel:
C₁₃H₁₃F₃N₂O Molecular Weight: 270,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173086 CAS-Nummer: 66548-59-2 |