4-(4-Fluorophenyl)-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28012-1G
APOSPC28012-1GEA
671
EUR
APOSPC28012-1G
4-(4-Fluorophenyl)-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4-(4-Fluorophenyl)-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₁₂H₁₂FN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571314 CAS-Nummer: 7271-09-2 |