N-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28015-1G
APOSPC28015-1GEA
1570
EUR
APOSPC28015-1G
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide, tech
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide
Formel:
C₁₃H₁₀F₂N₂O₂ Molecular Weight: 264,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02102459 CAS-Nummer: 477872-05-2 |