5-Methoxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28016-1G
APOSPC28016-1GEA
0
EUR
APOSPC28016-1G
5-Methoxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-ol, tech
5-Methoxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124708 CAS-Nummer: 860788-30-3 |