Ethyl 2-[2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28017-1G
APOSPC28017-1GEA
671
EUR
APOSPC28017-1G
Ethyl 2-[2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetate 95%
Ethyl 2-[2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetate
Formel:
C₁₂H₁₁F₃N₂O₂ Molecular Weight: 272,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01956277 CAS-Nummer: 82791-95-5 |