4-(Chlorodifluoromethyl)-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28018-1G
APOSPC28018-1GEA 1570 EUR
APOSPC28018-1G
4-(Chlorodifluoromethyl)-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile, tech
4-(Chlorodifluoromethyl)-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₅ClF₂N₂O
Molecular Weight: 218,588 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03011806
CAS-Nummer: 383147-78-2