5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28020-1G
APOSPC28020-1GEA
1570
EUR
APOSPC28020-1G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, tech
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₆F₃NO Molecular Weight: 201,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185686 CAS-Nummer: 1214346-63-0 |