2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethan-1-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28023-1G
APOSPC28023-1GEA
306
EUR
APOSPC28023-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethan-1-amine hydrochloride 95%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀F₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793842 CAS-Nummer: 104774-96-1 |