1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28024-1G
APOSPC28024-1GEA
1570
EUR
APOSPC28024-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
Formel:
C₁₁H₉ClF₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172554 CAS-Nummer: 338769-99-6 |