6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28030-1G
APOSPC28030-1GEA 1570 EUR
APOSPC28030-1G
6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel: C₆H₃ClF₂N₄
Molecular Weight: 204,565 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02186392
CAS-Nummer: 477889-88-6