3-[(3-Fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28031-1G
APOSPC28031-1GEA
1570
EUR
APOSPC28031-1G
3-[(3-Fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile, tech
3-[(3-Fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Formel:
C₁₆H₁₃FN₄ Molecular Weight: 280,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571880 CAS-Nummer: 477890-40-7 |