2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxy-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)acetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28035-1G
APOSPC28035-1GEA
1570
EUR
APOSPC28035-1G
2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxy-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)acetamide, tech
2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxy-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)acetamide
Formel:
C₁₂H₁₀F₃NO₃ Molecular Weight: 273,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03102804 CAS-Nummer: 861209-50-9 |