(2E)-1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28036-1G
APOSPC28036-1GEA
1570
EUR
APOSPC28036-1G
(2E)-1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₁H₁₀ClF₃N₂O Molecular Weight: 278,658 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124942 CAS-Nummer: 1107035-71-1 |