4,4,4-Trifluoro-1-(2-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28037-1G
APOSPC28037-1GEA
427
EUR
APOSPC28037-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(2-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 95%
4,4,4-Trifluoro-1-(2-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formel:
C₁₁H₉F₃O₃ Molecular Weight: 246,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419768 CAS-Nummer: 15191-69-2 |