3-[3-Fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]-3-oxopropanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28039-1G
APOSPC28039-1GEA
1570
EUR
APOSPC28039-1G
3-[3-Fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]-3-oxopropanenitrile, tech
3-[3-Fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₁₃H₁₃FN₂O₂ Molecular Weight: 248,253 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496173 CAS-Nummer: 861211-70-3 |