4-Fluorophenyl (2E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28041-1G
APOSPC28041-1GEA
1570
EUR
APOSPC28041-1G
4-Fluorophenyl (2E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate, tech
4-Fluorophenyl (2E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
Formel:
C₁₁H₁₂FNO₂ Molecular Weight: 209,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00201970 CAS-Nummer: 338404-21-0 |