N1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N2,N2-dimethyl-1,2-ethanediamine, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 3-Chloro-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

PC28044-1G
APOSPC28044-1GEA 1570 EUR
APOSPC28044-1G
N1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N2,N2-dimethyl-1,2-ethanediamine, technische Qualität
N1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N2,N2-dimethyl-1,2-ethanediamine
Formel: C₁₀H₁₃ClF₃N₃
Molecular Weight: 267,68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142008
CAS-Nummer: 338406-27-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR