7-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28046-1G
APOSPC28046-1GEA
1570
EUR
APOSPC28046-1G
7-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine, tech
7-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₁₄H₁₃FN₄O Molecular Weight: 272,278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571714 CAS-Nummer: 478039-24-6 |