7-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28047-1G
APOSPC28047-1GEA
1570
EUR
APOSPC28047-1G
7-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine, tech
7-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₁₆H₁₆FN₃O Molecular Weight: 285,316 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571885 CAS-Nummer: 478039-30-4 |