2,6-Difluoro-N-(1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)benzamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28048-1G
APOSPC28048-1GEA
1570
EUR
APOSPC28048-1G
2,6-Difluoro-N-(1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)benzamide, tech
2,6-Difluoro-N-(1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)benzamide
Formel:
C₁₆H₁₅F₂NO₂ Molecular Weight: 291,293 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02186157 CAS-Nummer: 478040-51-6 |