2-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28054-1G
APOSPC28054-1GEA
671
EUR
APOSPC28054-1G
2-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetonitrile 95%
2-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetonitrile
Formel:
C₁₀H₆F₃N₃ Molecular Weight: 225,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187083 CAS-Nummer: 478042-43-2 |