3-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-oxopropanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28055-1G
APOSPC28055-1GEA
1570
EUR
APOSPC28055-1G
3-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-oxopropanenitrile, tech
3-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₈H₆F₃N₃O Molecular Weight: 217,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03012277 CAS-Nummer: 956779-03-6 |