3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]prop-2-yn-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28056-1G
APOSPC28056-1GEA
1570
EUR
APOSPC28056-1G
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]prop-2-yn-1-ol, tech
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]prop-2-yn-1-ol
Formel:
C₉H₅ClF₃NO Molecular Weight: 235,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125169 CAS-Nummer: 865657-82-5 |