3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28062-1G
APOSPC28062-1GEA
1330
EUR
APOSPC28062-1G
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 95%
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel:
C₉H₆ClFO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787115 CAS-Nummer: 865659-21-8 |