N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28064-1G
APOSPC28064-1GEA
1570
EUR
APOSPC28064-1G
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine, tech
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formel:
C₁₁H₉F₃N₄ Molecular Weight: 254,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139797 CAS-Nummer: 338418-10-3 |