3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propanoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28067-1G
APOSPC28067-1GEA
1570
EUR
APOSPC28067-1G
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propanoic acid, tech
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propanoic acid
Formel:
C₉H₇ClF₃NO₂ Molecular Weight: 253,606 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794560 CAS-Nummer: 338422-79-0 |