(2Z)-3-(4-Fluorophenyl)-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28068-1G
APOSPC28068-1GEA
1570
EUR
APOSPC28068-1G
(2Z)-3-(4-Fluorophenyl)-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
(2Z)-3-(4-Fluorophenyl)-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile
Formel:
C₁₁H₉FN₂O Molecular Weight: 204,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663699 CAS-Nummer: 339278-28-3 |