3-(Benzylamino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28071-1G
APOSPC28071-1GEA
1570
EUR
APOSPC28071-1G
3-(Benzylamino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-(Benzylamino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel:
C₁₀H₁₂F₃NO Molecular Weight: 219,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00551089 CAS-Nummer: 178218-36-5 |