1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-ylsulphanyl)propan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28076-1G
APOSPC28076-1GEA
1570
EUR
APOSPC28076-1G
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-ylsulphanyl)propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-ylsulphanyl)propan-2-ol
Formel:
C₈H₈F₃NOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02570800 CAS-Nummer: 478047-11-9 |