N-Methyl-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazin-5-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28077-1G
APOSPC28077-1GEA
1570
EUR
APOSPC28077-1G
N-Methyl-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazin-5-amine, tech
N-Methyl-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazin-5-amine
Formel:
C₁₁H₉F₃N₄ Molecular Weight: 254,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03012065 CAS-Nummer: 383148-46-7 |