3-(2-Chloroethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28078-500MG
APOSPC28078-500MGEA 0 EUR
APOSPC28078-500MG
3-(2-Chloroethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, tech
3-(2-Chloroethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Formel: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787347
CAS-Nummer: 500546-66-7