5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28079-1G
APOSPC28079-1GEA
1570
EUR
APOSPC28079-1G
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₇F₃N₄ Molecular Weight: 288,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125471 CAS-Nummer: 866019-49-0 |