4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28080-1G
APOSPC28080-1GEA
0
EUR
APOSPC28080-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₁H₈F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407835 CAS-Nummer: 866019-76-3 |