3-(Pyridin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28086-1G
APOSPC28086-1GEA
1570
EUR
APOSPC28086-1G
3-(Pyridin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile, tech
3-(Pyridin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₆F₃N₃O Molecular Weight: 265,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664105 CAS-Nummer: 338758-30-8 |