(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-fluorophenyl)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(E)-3-(dimethylamino)-1-(2-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
PC28088-1G
APOSPC28088-1GEA
1570
EUR
APOSPC28088-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-fluorophenyl)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₁H₁₂FNO Molecular Weight: 193,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172154 CAS-Nummer: 138716-19-5 |