(3E)-3-{[(4-Fluorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28091-1G
APOSPC28091-1GEA 1570 EUR
APOSPC28091-1G
(3E)-3-{[(4-Fluorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile, tech
(3E)-3-{[(4-Fluorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile
Formel: C₁₀H₉FN₂O
Molecular Weight: 192,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00663730
CAS-Nummer: 338960-04-6