4-Chloro-2-(4-fluorophenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28094-1G
APOSPC28094-1GEA
1570
EUR
APOSPC28094-1G
4-Chloro-2-(4-fluorophenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
4-Chloro-2-(4-fluorophenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel:
C₁₃H₁₁ClFN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02083242 CAS-Nummer: 478049-16-0 |