3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazin-1-ylidene}pentane-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28095-1G
APOSPC28095-1GEA
1570
EUR
APOSPC28095-1G
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazin-1-ylidene}pentane-2,4-dione, tech
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazin-1-ylidene}pentane-2,4-dione
Formel:
C₁₂H₁₁F₃N₂O₂ Molecular Weight: 272,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315662 CAS-Nummer: 58534-61-5 |