1,1-Difluorethylen 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC2810-100G PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA 464 EUR
APOSPC2810-100G APOSPC2810-225G
1,1-Difluorethylen 99%
1,1-Difluorethylen
Formel: C₂H₂F₂
Siedepunkt: –83 °C
Schmelzpunkt: –144 °C
Dichte: 0,617 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: <–60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000448
CAS-Nummer: 75-38-7
UN: 1959
ADR: 2.1,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR