1,1,1-Trifluoro-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)propan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28100-1G
APOSPC28100-1GEA
1570
EUR
APOSPC28100-1G
1,1,1-Trifluoro-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)propan-2-ol
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO Molecular Weight: 245.241 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02083027 CAS-Nummer: 478050-27-0 |