1-[2-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28104-1G
APOSPC28104-1GEA 1570 EUR
APOSPC28104-1G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one, tech
1-[2-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₁H₈FNOS
Molecular Weight: 221,251 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16311596
CAS-Nummer: 1226001-23-5